Learn More
Thermo Scientific™ Rack Flipper™ 4 voies, orange fluorescent
Les racks Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ peuvent accueillir trente-deux tubes de 0.5 ml, trente-deux tubes de 1.5 ml, douze tubes de 15 ml ou quatre tubes de 50 ml, selon le côté utilisé.
Marque: Thermo Scientific™ 8850
425.07 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les racks Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ peuvent accueillir trente-deux tubes de 0,5 ml, trente-deux tubes de 1,5 ml, douze tubes de 15 ml ou quatre tubes de 50 ml, selon le côté utilisé.
Spécification
Rack Flipper 4 voies | |
Vert fluorescent | |
32 tubes de 0,5 ml, 32 tubes de 1,5 ml, 12 tubes de 15 ml ou 4 tubes de 50 ml, répartis sur chaque niveau | |
20 racks |
Rack Flipper 4 voies | |
0,5 ml, 15 ml, Tubes (50 ml) | |
Rectangle |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
2Minutes
47Secondes
42