Learn More
Analtech Cuve de développement en verre pour la chromatographie sur couche mince (CCM)
Cuve de développement en verre pour la chromatographie sur couche mince (CCM) conçue pour le développement de plaques pour CCM.
Marque: Analtech 34105-50
247.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Cuves pour CCM uniquement. (Le rack est vendu séparément ; voir 34105-25).
Description
- Les cuves sont construites en verre résistant et les racks en aluminium anodisé
- Les cuves accueillent des plaques pour CCM standard
- La surface supérieure est broyée selon une tolérance précise afin d’assurer l’étanchéité et de permettre la saturation de la cuve et le développement optimal de la plaque.
- Les cuves Thinline™ peuvent accueillir deux plaques et nécessitent moins de solvant pour le développement
- Les unités Latch-Lid™ maintiennent les couvercles en place grâce à des loquets en acier inoxydable
- Ordre des racks pour développer le nombre maximum de plaques dans une cuve
Spécification
Verre | |
Cuve CCM | |
200 x 200 mm | |
200 mm | |
200 mm |
1 de chaque | |
Cinq plaques de 20 x 20 cm | |
7,9 in | |
7,9 in |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
2Minutes
47Secondes
58 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
58Heures
2Minutes
47Secondes
58Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur la chromatographie
Découvrez des offres mensuelles exclusives sur les produits de chromatographie pour améliorer l'efficacité de votre laboratoire.Code promotionnel: 24211Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
2Minutes
47Secondes
58Nouvelle offre Économisez jusqu’à 67%