Learn More
Thermo Scientific™ Rack Flipper™ 4 voies, orange fluorescent
Les racks Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ peuvent accueillir trente-deux tubes de 0.5 ml, trente-deux tubes de 1.5 ml, douze tubes de 15 ml ou quatre tubes de 50 ml, selon le côté utilisé.
505.00€ - 531.44€
Spécification
Type de produit | Rack Flipper 4 voies |
---|---|
Description | Rack Flipper 4 voies |
Capacité | 0,5 ml, 15 ml, Tubes (50 ml) |
Positions | 32 tubes de 0,5 ml, 32 tubes de 1,5 ml, 12 tubes de 15 ml ou 4 tubes de 50 ml, répartis sur chaque niveau |
Forme | Rectangle |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11520125
![]() |
Thermo Scientific™
8860 |
Orange fluorescent | 0,5 ml, 15 ml, Tubes (50 ml) | 32 tubes de 0,5 ml, 32 tubes de 1,5 ml, 12 tubes de 15 ml ou 4 tubes de 50 ml, répartis sur chaque niveau |
505.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11530125
![]() |
Thermo Scientific™
8870 |
Rose fluorescent | 0,5 ml, 15 ml, Tubes (50 ml) | 32 tubes de 0,5 ml, 32 tubes de 1,5 ml, 12 tubes de 15 ml ou 4 tubes de 50 ml, répartis sur chaque niveau |
531.44€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10321031
![]() |
Thermo Scientific™
8850 |
Vert fluorescent | 0,5 ml, 15 ml, Tubes (50 ml) | 32 tubes de 0,5 ml, 32 tubes de 1,5 ml, 12 tubes de 15 ml ou 4 tubes de 50 ml, répartis sur chaque niveau |
511.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les racks Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ peuvent accueillir trente-deux tubes de 0,5 ml, trente-deux tubes de 1,5 ml, douze tubes de 15 ml ou quatre tubes de 50 ml, selon le côté utilisé.
Spécification
Rack Flipper 4 voies | |
0,5 ml, 15 ml, Tubes (50 ml) | |
Rectangle |
Rack Flipper 4 voies | |
32 tubes de 0,5 ml, 32 tubes de 1,5 ml, 12 tubes de 15 ml ou 4 tubes de 50 ml, répartis sur chaque niveau |