Learn More
4-Diméthylaminobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11499223
4-Diméthylaminobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499223
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11499223
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11712.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Dimethylaminobenzaldehyde is used to prepare colorful Schiff base adducts with amines, pyrroles and indoles. It is often used in the Ehrlich reaction, test for the presence of indoles in a sample containing alkaloids and determination of hydrazine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-diméthylaminobenzaldéhyde est utilisé dans la préparation d’adduits de base Schiff composés d’aldéhyde avec des amines, des pyrroles et des indoles. Il est souvent utilisé dans le réactif d’Ehrlich visant à détecter la présence d’indoles dans un échantillon contenant des alcaloïdes et à déterminer l’hydrazine.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, le chloroforme, l’acide acétique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stable à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00003381
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonalAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7479
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Point de fusion 73°C to 75°C
Point d’ébullition 176°C to 177°C (17 mmHg)
Point d’éclair 164°C (327°F)
Odeur Strong
Quantité 500 g
Beilstein 606802
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3230
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetic acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250849 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA11712.0E,A11712.36,A11712.22
Numéro de lot10193612 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2024 Catalog NumberA11712.0E,A11712.36,A11712.22
Numéro de lot10155464 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2024 Catalog NumberA11712.0E,A11712.36,A11712.22
Numéro de lot10241388 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2022 Catalog NumberA11712.0E,A11712.36,A11712.22
Numéro de lotJ2446A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11712.0E,A11712.36,A11712.22
Nom du produit
4-Diméthylaminobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >