Learn More
4-Diméthylaminobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409233
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
Code produit. 11409233
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11712.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
4-Dimethylaminobenzaldehyde is used to prepare colorful Schiff base adducts with amines, pyrroles and indoles. It is often used in the Ehrlich reaction, test for the presence of indoles in a sample containing alkaloids and determination of hydrazine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-diméthylaminobenzaldéhyde est utilisé dans la préparation d’adduits de base Schiff composés d’aldéhyde avec des amines, des pyrroles et des indoles. Il est souvent utilisé dans le réactif d’Ehrlich visant à détecter la présence d’indoles dans un échantillon contenant des alcaloïdes et à déterminer l’hydrazine.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, le chloroforme, l’acide acétique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stable à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00003381
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
CID PubChem 7479
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Point de fusion 73°C to 75°C
Point d’ébullition 176°C to 177°C (17 mmHg)
Point d’éclair 164°C (327°F)
Odeur Strong
Quantité 2500 g
Beilstein 606802
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3230
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetic acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 98%