Learn More
Acide peroxyacétique, solution d’env. 35 % en poids dans l’acide acétique dilué, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10302633
Acide peroxyacétique, solution d’env. 35 % en poids dans l’acide acétique dilué, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10302633
100 ml
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 ml
Code produit. 10302633
Marque: Thermo Scientific Acros 257751000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif d’oxydation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-21-0, 7722-84-1, 64-19-7
Clé InChI KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide peracétique, acide peroxyacétique, peroxyde acétique, acide peroxoacétique, acide monoperacétique, hydroperoxyde d’acétyle, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
CID PubChem 6585
Nom IUPAC acide éthaneperoxoïque
SMILES CC(=O)OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide peracetique
Point de fusion -44.0°C
Densité 1.1300 g/ml
Point d’ébullition 105.0°C
Point d’éclair 62°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C2H4O3
Quantité 100 ml
Fieser 01,785; 02,307; 03,219; 04,372; 05,505; 06,452; 08,386; 11,402; 12,378
Merck Index 15,7263
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : facilement soluble dans l’acide sulfurique, facilement soluble dans l’alcool et l’éther
Poids moléculaire (g/mol) 76.05
Poids de la formule 76.05
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide peroxyacétique, solution d’env. 35 % en poids dans l’acide acétique dilué, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals >