Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour UN160plus
Sortie de température pour la surveillance externe de la température.
Marque: Memmert™ UN160plusV6
Description
- Température d’un capteur Pt100 positionné de manière flexible dans la chambre pour la surveillance externe de la température (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Spécification
Étuve UN160plus | |
Interface de boucle de courant | |
4 à 20 mA |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.