Learn More
Cole-Parmer™ Flacon Dewar de stockage cryogénique PolarSafe™PolarSafe avec racks
Les flacons Dewar de stockage cryogénique Cole-Parmer™ PolarSafe™ avec racks stockent les échantillons en toute sécurité jusqu’à 200 jours sans recharge d’azote liquide
Marque:  Cole-Parmer™ 4426054
Code produit. 16609551
  • 7179.23€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les flacons Dewar d’azote liquide sont disponibles en formats de 2 L à 115 L
  • Une perte d’évaporation ultra-faible améliore la protection cryogénique
  • En aluminium durable
  • Les poignées doubles facilitent la mobilité
  • Garantie sous vide 5 ans
Spécification
Spécification
Autonomie statique : 66 jours
30 po
8,5 in
21,59 cm
Aluminium
95 L
76,2 cm
30 po
76,2 cm
Nom du produit
Cole-Parmer™ Flacon Dewar de stockage cryogénique PolarSafe™PolarSafe avec racks > 95 l