Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour bouchons en aluminium / acier
Description
- Pince à sertir
- Manuel
- Acier
- Non autoclavable
- Réglable
Spécification
Pince à sertir de 28 mm | |
28 mm | |
Acier | |
Non autoclavable |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Focus On Chromatography
Taille: 78.6 MB
Focus On Chromatography
Taille: 75.3 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour bouchons en aluminium / acier > Pour bouchons de 28 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu