Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contrôleur de température
- Valeur réelle ; -10 à +80°C = 4 -20 mA
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | HPP1400eco |
| Type | Contrôleur de température |