Learn More
Econix™ Récipients Bio-bins™ en carton jaune pour déchets cliniques infectieux non tranchants pour traitement l’incinération uniquement
Utilisez les poubelles pour déchets à risque biologique infectieux Econix™ pour éliminer les outils à usage unique et réduire les problèmes de débordement pour vos déchets cliniques non tranchants.Sa base plus longue permet aux instruments de laboratoire et chirurgicaux à usage unique de reposer à plat.
114.00€ - 286.00€
Spécification
Certifications/Conformité | UN3291 |
---|---|
Type de bouchon | Temporaire et permanent |
Couleur | Jaune |
À utiliser avec (application) | Déchets infectieux |
Type de produit | Non-Sharps Waste Container |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10394373
![]() |
Econix™
BEXBB1YL |
1 L |
179.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12903665
![]() |
Econix™
BEXBB2YL |
2000 ml |
189.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10601914
![]() |
Econix™
BEXBB5YL |
5 L |
286.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12953665
![]() |
Econix™
BEXBBPIP6YL |
6 L |
146.00€
40 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12983675
![]() |
Econix™
BEXBB30YL |
30 L |
114.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
- Livré plié pour un stockage facile
- Structure rigide et étanche
- Couvercle intégré étanche
- Tapis absorbant intégré
- Approbation UN 3291
Spécification
UN3291 | |
Jaune | |
Non-Sharps Waste Container |
Temporaire et permanent | |
Déchets infectieux |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Econix™ Récipients Bio-bins™ en carton jaune pour déchets cliniques infectieux non tranchants pour traitement l’incinération uniquement