Learn More
Econix™ Récipients Bio-bins™ en carton jaune pour déchets cliniques infectieux non tranchants pour traitement l’incinération uniquement
Utilisez les poubelles pour déchets à risque biologique infectieux Econix™ pour éliminer les outils à usage unique et réduire les problèmes de débordement pour vos déchets cliniques non tranchants.Sa base plus longue permet aux instruments de laboratoire et chirurgicaux à usage unique de reposer à plat.
Marque: Econix™ BEXBB1YL
127.89 EUR valable jusqu'au 2025-05-30
Utilisez le code promo "24004" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
- Livré plié pour un stockage facile
- Structure rigide et étanche
- Couvercle intégré étanche
- Tapis absorbant intégré
- Approbation UN 3291
Spécification
1 L | |
Temporaire et permanent | |
Jaune | |
500 mm | |
100 Pk. | |
270 mm | |
Déchets infectieux | |
Non-Sharps Waste Container |
UN3291 | |
Compact, rabattable à plat | |
90 W x 250 H mm | |
120 mm | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Papier |