Learn More
Econix™ Récipients Bio-bins™ en carton jaune pour déchets cliniques infectieux non tranchants pour traitement l’incinération uniquement
GREENER_CHOICE
Utilisez les poubelles pour déchets à risque biologique infectieux Econix™ pour éliminer les outils à usage unique et réduire les problèmes de débordement pour vos déchets cliniques non tranchants.Sa base plus longue permet aux instruments de laboratoire et chirurgicaux à usage unique de reposer à plat.
Marque:  Econix™ BEXBB2YL
130.74 EUR valable jusqu'au 2025-05-30
Utilisez le code promo "24004" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12903665
  • 189.00€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
  • Livré plié pour un stockage facile
  • Structure rigide et étanche
  • Couvercle intégré étanche
  • Tapis absorbant intégré
  • Approbation UN 3291
Inclut un joint temporaireAutoclavable
Spécification
Spécification
2000 ml
Temporaire et permanent
Jaune
257 mm
100 Pk.
160 mm
Déchets infectieux
Poubelle Biohazard
UN3291
Compact, rabattable à plat
Oui
160 mm
Non stérile
Non autoclavable
Papier
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Econix™ Récipients Bio-bins™ en carton jaune pour déchets cliniques infectieux non tranchants pour traitement l’incinération uniquement > Dimensions : 160 x 160 x 257 mm (L x l x H) ; capacité : 2 000 ml ; couleur : jaune
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt