Learn More
Econix™ Récipients Bio-bins™ en carton jaune pour déchets cliniques infectieux non tranchants pour traitement l’incinération uniquement
GREENER_CHOICE
Utilisez les poubelles pour déchets à risque biologique infectieux Econix™ pour éliminer les outils à usage unique et réduire les problèmes de débordement pour vos déchets cliniques non tranchants.Sa base plus longue permet aux instruments de laboratoire et chirurgicaux à usage unique de reposer à plat.
Marque:  Econix™ BEXBB30YL
78.65 EUR valable jusqu'au 2025-05-30
Utilisez le code promo "24004" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12983675
  • 114.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
  • Livré plié pour un stockage facile
  • Structure rigide et étanche
  • Couvercle intégré étanche
  • Tapis absorbant intégré
  • Approbation UN 3291
Inclut un joint temporaireAutoclavable
Spécification
Spécification
30 L
Temporaire et permanent
Jaune
290 mm
Non stérile
Autoclavable
Carton
UN3291
Compact, rabattable à plat
500 mm (fermé), 650 mm (ouvert)
10 Paquets
290 mm
Déchets infectieux
Récipient pour déchets non tranchants
Nom du produit
Econix™ Récipients Bio-bins™ en carton jaune pour déchets cliniques infectieux non tranchants pour traitement l’incinération uniquement > Dimensions :660 x 300 mm (l x H) ; Capacité :30 L ; Couleur : jaune