Learn More
Econix™ Poubelles pour déchets à risque biologique en papier Bio-bin™ de 30 L
Utilisez les poubelles pour déchets à risque biologique en papier Econix™ de 30 L Bio-bin™ pour éliminer les déchets non tranchants infectieux.Les poubelles sont dotées d’un couvercle et de poignées intégrés, d’une construction étanche et d’une conception compacte et rabattable à plat.
Marque: Econix™ BEXBB5YL
Description
- Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
- Livré plié pour un stockage facile
- Structure rigide et étanche
- Couvercle intégré étanche
- Tapis absorbant intégré
- Approbation UN 3291
Spécification
5 L | |
Temporaire et permanent | |
Jaune | |
160 mm | |
Non stérile | |
Non autoclavable | |
Papier / 96 % non plastique |
UN3291 | |
Compact, rabattable à plat | |
370 mm | |
100/boîte | |
160 mm | |
Déchets infectieux | |
Récipient pour déchets non tranchants |