Learn More
Alcool 3-hydroxybenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11408566
Alcool 3-hydroxybenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408566
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11408566
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15981.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
3-Hydroxybenzyl alcohol is used as an intermediate to produce other chemicals like 3-Oxy-1'-acetoxy-1-methyl-benzol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 3-hydroxybenzylique est utilisé comme intermédiaire pour produire d’autres produits chimiques tels que le 3-oxy-1′-acétoxy-1-méthyl-benzol.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-24-6
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00004643
Clé InChI OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxymethyl phenol, benzenemethanol, 3-hydroxy, 3-methylolphenol, m-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxybenzenemethanol, benzyl alcohol, m-hydroxy, 3-hydroxybenzylalcohol, 3-oh-benzyl-alcohol, 3-hydroxymethyl-phenolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 102
ChEBI CHEBI:17069
Nom IUPAC 3-(hydroxyméthyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzyl alcohol
Point de fusion 69°C to 72°C
Densité 1.16
Point d’ébullition ∼300°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 2041500
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0446484 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2023 Catalog NumberA15981.14,A15981.06,A15981.22
Numéro de lotA0453412 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2023 Catalog NumberA15981.14,A15981.06,A15981.22
Numéro de lot10243330 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2022 Catalog NumberA15981.14,A15981.06,A15981.22
Numéro de lot10196330 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA15981.14,A15981.06,A15981.22
Numéro de lot10229584 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA15981.14,A15981.06,A15981.22
Nom du produit
Alcool 3-hydroxybenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >