Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 3 en 1 pour échantillonneurs automatiques VWR (Merck™)/Hitachi, de 8 mm
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
Marque:  Fisherbrand™ 11 23 1499
Code produit. 12900881
Description
Description
  • ND8
  • 8-425
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • Polypropylène
  • Silicone/PTFE
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
Transparent
Verre
100
Bouchon à vis
1ère classe hydrolytique
Oui
Caoutchouc naturel, TEF
11,6 mm
1,9 ml
Polypropylène
32 mm
8-425
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons 3 en 1 pour échantillonneurs automatiques VWR (Merck™)/Hitachi, de 8 mm > Avec étiquette, 1,3 mm d’épaisseur, ,60° Shore A