Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 3 en 1 pour échantillonneurs automatiques VWR (Merck™)/Hitachi, de 8 mm
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
26.30€ - 94.30€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | verre |
Volume (métrique) | 1,9 ml |
Nb par paquet | 100 |
Code produit | Marque | Marking Spot | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marking Spot | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12980871
|
Fisherbrand™
11 23 1144 |
Non | Ambré | Silicone / PTFE | N/A | ||||||
10670843
|
Fisherbrand™
11 23 1047 |
Non | Transparent | Silicone / PTFE | N/A | ||||||
12900881
|
Fisherbrand™
11 23 1499 |
Oui | Transparent | Caoutchouc naturel, TEF | N/A | ||||||
Description
- ND8
- 8-425
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifications
Noir | |
verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
8-425 |
11,6 mm | |
1,9 ml | |
Polypropylène | |
32 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Kit de flacons 3 en 1 pour échantillonneurs automatiques VWR (Merck™)/Hitachi, de 8 mm