Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable, pour UN750plus, 15 mm
Bacs de récupération inférieurs non perforés fabriqués en acier inoxydable.
Marque: Memmert™ UN750plusB04362
Description
- Accessoires
- Peut affecter la répartition de la température
- Fabriqué en acier inoxydable
- Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Étuve UN750plus | |
Bac de récupération inférieur | |
Acier inoxydable | |
Bord : 15 mm |