Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, argent, trou central 10 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Blanc
Argent, Bleu transparent, Blanc
Argent, Bleu, Gris
Argent, Gris, Rouge
Blanc
Bleu, Blanc
Gris foncé
Transparent
Matériau (doublure):
Butyle
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE/butyle
Silicone/aluminium
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 3,2 mm |
| Type | À sertir |