Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, argent, trou central 10 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™
817.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21972" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Description
- 20mm
- Joint combiné
- aluminium
- Bouchon li>Orifice central
Spécification
Silicone/PTFE | |
20 mm | |
Espace supérieur | |
1,5 mm |
Bleu, Blanc | |
Aluminium | |
100 | |
Bouchon à sertir |