Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec joint à sertir de 20 mm, rouge, bouchon bimétallique magnétique, trou central 8 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™ 20 03 1623
Description
- 20mm
- Bouchon
- Magnétique
- Bouchon bimétallique
- Rouge
- Orifice central de 8 mm
- Joint combiné
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
PTFE/butyle | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Gris, Rouge | |
Bimétal | |
100 | |
À sertir |