Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec joint à sertir de 20 mm, rouge, bouchon bimétallique magnétique, trou central 8 mm
Code produit. 12970981 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Beige, Blanc, Rouge
Gris, Rouge
Transparent, Rouge, Red
Matériau (doublure):
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
3 mm
3,2 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 12970981
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
  • 20mm
  • Bouchon
  • Magnétique
  • Bouchon bimétallique
  • Rouge
  • Orifice central de 8 mm
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE/butyle
Couleur Gris, Rouge
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Bimétal
À utiliser avec (application) Headspace
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 3 mm
Type À sertir