Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, doré, bouchon magnétique, trou central 5 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Blanc, Or
Bleu, Gris, Or
Gris foncé, Or
Gris, Or
Transparent, Or, Gold
Matériau (doublure):
Butyle
PTFE/butyle
Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE)
Silicone/aluminium
Silicone / PTFE
Conditionnement:
1000 pièces
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau (doublure) | PTFE/butyle |
| Couleur | Gris, Or |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Acier |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Type | À sertir |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur