Learn More
2-Méthylindole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Methylindole is used as a reactant for regioselective synthesis of oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition reaction, Friedel-Crafts alkylation reactions, preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, Michael addition reactions and in synthesis of cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-méthylindole est utilisé comme réactif pour la synthèse régiosélective d’analogues de l’oxopyrrolidine via la réaction d’addition de Markovnikov catalysée par l’iode, les réactions d’alkylation de Friedel-Crafts, la préparation d’inhibiteurs de la tryptophane dioxygénase pyridyl-éthényl-indoles comme immunomodulateurs anticancéreux potentiels, les réactions d’addition de Michael et la synthèse d’inhibiteurs de la cyclooxygénase-1 (COX-1 )/cyclooxygénase2 COX-2).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à la lumière.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methylindole |
Point de fusion | 56°C to 60°C |
Densité | 1.07 |
Point d’ébullition | 272°C to 273°C |
Point d’éclair | 141°C (285°F) |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 109781 |
Sensibilité | Air and light sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 131.18 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10244667 | Certificat d’analyse | 17/11/2022 | A10764.18,A10764.30,A10764.0B |
10237429 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | A10764.18,A10764.30,A10764.0B |
10224286 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A10764.18,A10764.30,A10764.0B |
10117352 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A10764.18,A10764.30,A10764.0B |
10231042 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A10764.18,A10764.30,A10764.0B |