Learn More
2-Méthylindole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459662
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11459662
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10764.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-20-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
2-Methylindole is used as a reactant for regioselective synthesis of oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition reaction, Friedel-Crafts alkylation reactions, preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, Michael addition reactions and in synthesis of cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthylindole est utilisé comme réactif pour la synthèse régiosélective d’analogues de l’oxopyrrolidine via la réaction d’addition de Markovnikov catalysée par l’iode, les réactions d’alkylation de Friedel-Crafts, la préparation d’inhibiteurs de la tryptophane dioxygénase pyridyl-éthényl-indoles comme immunomodulateurs anticancéreux potentiels, les réactions d’addition de Michael et la synthèse d’inhibiteurs de la cyclooxygénase-1 (COX-1 )/cyclooxygénase2 COX-2).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-20-5
Formule moléculaire C9H9N
Poids moléculaire (g/mol) 131.178
Numéro MDL MFCD00005616
Clé InChI BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
CID PubChem 7224
ChEBI CHEBI:49402
Nom IUPAC 2-méthyl-1H-indole
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylindole
Point de fusion 56°C to 60°C
Densité 1.07
Point d’ébullition 272°C to 273°C
Point d’éclair 141°C (285°F)
Quantité 250 g
Beilstein 109781
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté ≥98%