Learn More
2'-Fluoro-iBu-G Phosphoramidite, standard grade, 20-400 finish bottle
2'-Fluoro-iBu-G CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside guanosine (G) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marque:  Thermo Scientific 27-1607-09
Code produit. 30054432
  • 26.30€ / 0.25g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Located in the ideal oligo position, the highly electronegative fluorine (2'-Fluoro) modification adopts a more thermodynamically stable A-form helix on hybridization to its target. Showing improved affinity and some nuclease resistance (compared to 2'-OH), the 2'-F modification has been proven useful in antisense, siRNA, and aptamer applications. The 'standard grade' marking denotes a baseline level of purity verified with analytical methods, and proven to be suitable for most oligo synthesis requirements. This product is supplied in a 30-mL amber bottle with a 20-400 finish neck style, which is compatible with most Expedite synthesizers.
Features:
  • Full chemical name—5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-fluoroguanosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
  • Molecular formula—C44H53FN7O8P
  • Base—G
  • Base Protection—iBu
  • Formula weight—857.4 g/mol
  • CAS number—144089-97-4
  • HPLC purity—>98%
  • 31P NMR purity—≥98%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Poudre
2in-Fluoro-iBu-G CEP
Guanosine (G)
Température ambiante
0.25 g
Étalon
Synthétiseurs Expedite
Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins).
2in-Fluoro modifié
98%
Phosphoramidite
ARN
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotXE2462 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number27-1607-09
Numéro de lotYE1472 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number27-1607-09
Numéro de lotZA3802 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number27-1607-09
Numéro de lotZD1332 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number27-1607-09
Numéro de lotZE2082 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number27-1607-09
Nom du produit
2'-Fluoro-iBu-G Phosphoramidite, standard grade, 20-400 finish bottle > 0.25 g