Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-Fluoro-Ac-C Phosphoramidite, 20-400 finish bottle
2'-Fluoro-Ac-C CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marque:  Thermo Scientific™ 27-1604-09
Code produit. 17944332
  • 12.40€ / 250mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
2'-Fluoro-Ac-C CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, the highly electronegative fluorine (2'-Fluoro) modification adopts a more thermodynamically stable A-form helix on hybridization to its target. Showing improved affinity and some nuclease resistance (compared to 2'-OH), the 2'-F modification has been proven useful in antisense, siRNA, and aptamer applications. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 30-mL amber bottle with a 20-400 finish neck style, which is compatible with most Expedite synthesizers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
≥98%
Synthétiseurs Expedite
789.8 g/mol
Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins).
2in-fluoro modifié, déprotection rapide
98 %
Phosphoramidite
ARN
Oligonucleotide synthesis
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-fluorocytidine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
159414-99-0
Poudre
Base: C
Base Protection: Ac
CEP 2in-fluoro-Ac-C
Cytidine (C)
Température ambiante
0.25 g
TheraPure™
TheraPure™
Poudre
C41H49N5FO8P
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotYE1662 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number27-1604-09
Numéro de lotZA3832 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number27-1604-09
Numéro de lotZE2062 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number27-1604-09
Numéro de lotZL2172 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number27-1604-09
Numéro de lotWJ4422 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2021 Catalog Number27-1604-09
Nom du produit
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-Fluoro-Ac-C Phosphoramidite, 20-400 finish bottle > 0.25 g