Learn More
OHAUS™ Rotor libre, 4 x 100 ml, DI
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque: OHAUS™ 30314822
919.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
ul liCapacité : 4 x 100 ml/li liForce centrifuge maximale 3 350g/li liVitesse max. : 4 500 tr/min/li /ulPrestations de service
2 ans
Spécification
Rotor, libre, 4 x 100 ml, dia. int. | |
4 x 100 ml | |
4 500 tr/min | |
FC5714 | |
NA |
Acier inoxydable | |
3 350 x g | |
1,620 kg | |
0 à 90° |