Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Wash Buffer (10X)
ProcartaPlex Wash Buffer is for use with ProcartaPlex assays. It is supplied as a 10X concentrate and used for washing the ProcartaPlex assays using flat bottom plates.
Marque: Invitrogen™ EPX-66666-000
Description
ProcartaPlex Wash Buffer is for use with ProcartaPlex assays. It is supplied as a 10X concentrate and used for washing the ProcartaPlex assays using flat bottom plates. It is a simple mix of buffers, salts, and mild detergent.
ProcartaPlex Wash Buffer (10X) is included in our basic kits and off-the-shelf panels. Additionally, we offer it here as a stand-alone item.
Reported application
- Multiplex immunoassay
Spécification
Tampon | |
1 de chaque | |
Instruments Luminex™ |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
442219-000 | Certificat d’analyse | 14/04/2025 | |
438176-000 | Certificat d’analyse | 20/03/2025 | |
438176-000 | Certificat d’analyse | 10/02/2025 | |
438176-000 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | EPX-66666-000 |
425499-000 | Certificat d’analyse | 02/10/2024 | EPX-66666-000 |
Usage exclusivement réservé à la recherche.