Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 2 en 1, filetage court de 9 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur de bouchon:
Bleu
Noir
Transparent
Pré-fendu:
No
Oui
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | En verre |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 1,85 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |