Learn More
Thermo Scientific™ Plateau pour microplaques
Code produit. 16574802 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Plateau pour microplaques
Plateforme en caoutchouc
Plateforme pour récipient à fond plat
Support de tube de 19 x 10 mm de diamètre
Support de tube de 4 x 26 mm de diamètre
Tube de 12 x 15 mm de diamètre
Tube de 13 x 12 mm de diamètre
Tube de 7 x 20 mm de diamètre
Dimensions (L x l):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Matériau:
Caoutchouc
Mousse, plastique
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16574802
Marque: Thermo Scientific™ 88882122
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Achetez des accessoires assortis pour mélangeurs à vortex numériques
Accessoires assortis pour mélangeurs à vortex numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateau pour microplaques
Matériau Plastique
Dimensions (L x l) 136,1 x 97,3 mm
Couleur Noir
Description Plateau pour microplaques
À utiliser avec (équipement) Mélangeur à vortex numérique