Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 15 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 15-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 15 15 0793
269.76 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 15 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Fermé sur le dessus,
- À vis 15-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Caoutchouc naturel / TEF | |
15 mm | |
Stockage | |
1,3 mm |
Transparent, Noir, Black | |
Polypropylène | |
100 | |
Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
0Minutes
41Secondes
57 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
23Minutes
18Secondes
2