Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 15 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 15-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
300.00€ - 538.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Quantité | 100 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10530631
|
Fisherbrand™
15 15 0793 |
Transparent, Noir, Black | Caoutchouc naturel / TEF | 1,3 mm |
300.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11804990
|
Fisherbrand™
15 15 1083 |
Rouge, Blanc, Noir | Silicone / PTFE | 1,3 mm |
538.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11814990
|
Fisherbrand™
15 15 1748 |
Noir, Gris, Rouge | PTFE/butyle | 1,6 mm |
334.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- 15 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Fermé sur le dessus,
- À vis 15-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
15 mm | |
Stockage | |
Bouchon à vis |
Polypropylène | |
100 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 15 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 15-425