Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 15 ml
Ces tubes à centrifuger sont équipés de graduations et d’une surface d’écriture.
Marque: Labcon™ 3140-335-026-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tube à centrifuger conique
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
15 ml | |
Résine de PS | |
25 / rack à faible teneur en fibres résiduelles | |
PerformR™ | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Bouchon à vis plat | |
17 mm |
Naturel | |
Oui | |
25/Pk. | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Conique | |
Oui | |
De 2 à 15 par incréments de 0,5 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 15 ml > Résine de polystyrène de classe USP VI, 25 tubes par rack à faible teneur en fibres résiduelles / 2 racks par boîte / 10 boîtes par carton, bouchons à vis plats
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu