Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à sertir de 11 mm, en verre ambré, à bouchon en Al, septum en silicone/PTFE, pré-sertis
40.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- ND11
- Verre
- Ambré
- Réparés
- 1,5 ml
- Bouchon à sertir
- Orifice central
- aluminium
- Silicone/PTFE
- Épaisseur de 1,3mm
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Vernis transparent | |
Ambré | |
Verre | |
100 | |
Bouchon à sertir | |
Oui |
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
2 mL | |
Aluminium | |
32 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
6Minutes
44Secondes
56 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
58Heures
6Minutes
44Secondes
56Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons à sertir de 11 mm, en verre ambré, à bouchon en Al, septum en silicone/PTFE, pré-sertis > avec étiquette d’identification, épaisseur de 1,3 mm, shore A 45°
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu