Learn More
Chlamydia Trachomatis Lps Antibody (1312/236), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-66402JF549
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Chlamydia Trachomatis Lps Monoclonal antibody specifically detects Chlamydia Trachomatis Lps in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
Chlamydia Trachomatis Lps | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 549 | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Bacteria | |
Purified |
Western Blot, ELISA | |
1312/236 | |
50mM Sodium Borate | |
Native | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlamydia Trachomatis Lps Antibody (1312/236), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 549
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu