Description
- ND1
- Verre
- Transparent
- 1,5 ml
- Bouchon à sertir
- Orifice central
- Aluminium
Spécification
Bleu | |
Transparent | |
Verre | |
100 | |
Bouchon à sertir | |
Non |
Caoutchouc naturel / butyle / TEF | |
11,6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons avec bouchon à sertir de 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc naturel / PTFE, pré-serti > Bouchon bleu, 1,0 mm d’épaisseur,45° Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu