Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à sertir 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc naturel/PTFE
Code produit. 15552320 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Comprend:
11 09 0356 + 11 03 0300
11 09 0356 + 11 03 0535
11 09 0476 + 11 03 0300
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15552320
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND11
  • Verre
  • Transparent
  • 1,5 ml
  • Bouchon à sertir
  • Orifice central
  • aluminium
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Vernis transparent
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 2 ml
Comprend 11 09 0476 + 11 03 0300
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Bouchon à sertir
Hauteur (métrique) 32 mm
Marking Spot Oui