Learn More
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, magnétique, trou central, septum assemblé
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 11 03 0332
506.45 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 11 mm
- Bouchon magnétique
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Silicone / PTFE | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Rouge, Blanc, Or | |
Acier | |
100 | |
À sertir |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, magnétique, trou central, septum assemblé > PTFE / silicone / PTFE rouge / blanc / rouge ,1.0mm d’épaisseur ,45 Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu