Learn More
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, magnétique, trou central, septum assemblé
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
482.00€ - 595.00€
Spécification
Matériau (doublure) | Silicone/PTFE |
---|---|
Couleur | Rouge, Blanc, Or |
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
Matériau | Acier |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11834880
|
Fisherbrand™
11 03 0318 |
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Or | 1,3 mm |
482.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11844880
|
Fisherbrand™
11 03 0332 |
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Or | 1 mm |
595.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- 11 mm
- Bouchon magnétique
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Silicone/PTFE | |
11 mm | |
GC, HPLC |
Rouge, Blanc, Or | |
Acier | |
Bouchon à sertir |