Learn More
Thermo Scientific™ Rotors à godets oscillants BIOS de 1000 ml
Code produit. p-6582261 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
s/o
6 x 1000 mL
8 x 1000 ml
Type:
Couvercle
Rotor swing-out
Comprend:
Couvercle pour godet rond (lot de 2)
Godet rond (lot de 2)
Rotor, godets ronds, flacons de 1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15540194
Marque: Thermo Scientific™ 75003961
Réalisez vos méthodes de bioprocédés en toute efficacité et fiabilité grâce aux rotors à godets oscillants Thermo Scientific™ 6 x 1000 ml or 8 x 1000 ml.
Les rotors à godets oscillants BIOS de 1000 ml Thermo Scientific™ sont conçus pour un usage avec la centrifugeuse de bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. Ces rotors, fournis avec des godets et des flacons, ont été conçus pour simplifier le fonctionnement de la centrifugeuse tout en optimisant la productivité.
Assurez un traitement efficace et fiable des échantillons avec les caractéristiques suivantes :
  • 8 Capacité de 1000 ml (8 L) à 5,400 rpm max (8,500 x g max FCR) ;
  • 6 Capacité de 1000 ml (6 L) à 4,600 rpm max. (7,117 x g max FCR)
  • Les rotors carénés Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permettent une économie d’énergie pouvant atteindre jusqu’à 64 % par rapport aux rotors non carénés.
  • Compatibles avec les fonctions Thermo Scientific™ Auto-Lid™ et Auto-ID™ pour permettre une ouverture instantanée du couvercle, le stockage et l’identification du rotor afin de gagner du temps. Protègent l’intégrité de vos échantillons.
  • Garantie de 2 ans
Mise à niveau avec les godets Thermo Scientific™ Dura-Coat™ avec revêtement nickel pour améliorer la protection contre la corrosion en raison de l’humidité, des produits chimiques ou des solutions alcalines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor swing-out
Capacité 6 x 1000 mL
FCR max. 8 500 x g
Vitesse max. 5 400 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall BIOS 16
Comprend Rotor, godets ronds, flacons de 1 000 ml