Learn More
1-Octane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical Code produit.: 10498790
1-Octane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Code produit. 10498790
100 g, Récipient de poudre en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Récipient de poudre en plastique
Code produit. 10498790
Marque: Fisher Chemical O/0028/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
C8H17NaO3S, numéro CAS-5324-84-5, 1-octanesulfonate, sodium, octylsulfonate de sodium, ipc-alks-8, acide 1-octanesulfonique, sel de sodium, sel de sodium de l’acide 1-octanesulfonique, octylsulfonate de sodium, octanesulfonate de sodium, octane de sodium -1-sulfonate, 1-octanesulfonate de sodium, unii-j46ez5jyb3, 100 g, blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5324-84-5
Formule moléculaire C8H17NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 216.27
Numéro MDL MFCD00007544
Clé InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 23669624
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 7.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Nom IUPAC Sodium ;octane-1-sulfonate
Poids de la formule 216.28g/mol
Qualité Chromatographie
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1-Octane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical >