Learn More
1-Octane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
C8H17NaO3S, numéro CAS-5324-84-5, 1-octanesulfonate, sodium, octylsulfonate de sodium, ipc-alks-8, acide 1-octanesulfonique, sel de sodium, sel de sodium de l’acide 1-octanesulfonique, octylsulfonate de sodium, octanesulfonate de sodium, octane de sodium -1-sulfonate, 1-octanesulfonate de sodium, unii-j46ez5jyb3, 100 g, blanc
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 300°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5,5 à 7,5 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 25 g |
| Nom IUPAC | Sodium ;octane-1-sulfonate |
| Poids de la formule | 216.28g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.