Inorganic Tellurium Compounds
Tellurium, 99+ %, (base de métaux à l’état de traces), poudre, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13494-80-9 Formule moléculaire: Te Poids moléculaire (g/mol): 127.60 Numéro MDL: MFCD00134062 Clé InChI: PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: and compounds, unii-nqa0o090zj, tellurium, metallic, metallum problematum, tellur polish, element, aurum paradoxum, tellur, telloy, tellurium, elemental CID PubChem: 6327182 ChEBI: CHEBI:30452 Nom IUPAC: tellure SMILES: [Te]
Oxyde de tellure(IV), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-07-3 Formule moléculaire: O2Se Poids moléculaire (g/mol): 110.97 Numéro MDL: MFCD00003562 Clé InChI: JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: selenium oxide se2o4, selenium iv dioxide 1:2, selenous acid anhydride, dimer, seleniumdioxide, selenium oxide seo2, selenious anhydride, oxoselane oxide, selenium iv oxide, selenium oxide CID PubChem: 24007 Nom IUPAC: (oxo-λ⁴-tellanylidène)oxidane SMILES: O=[Se]=O
Oxyde de tellure(IV), qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-07-3 Formule moléculaire: O2Te Poids moléculaire (g/mol): 159.60 Numéro MDL: MFCD00011263 Clé InChI: LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: acmc-1bglq, 6-chlorobutyric acid, telluride oxide, oxotellane oxide, unii-397e9rke83, teo2, tellurite teo2, tellurium oxide teo2, tellurium iv oxide CID PubChem: 62638 SMILES: O=[Te]=O
Tellurure d’antimoine(III), 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1327-50-0 Formule moléculaire: Sb2Te3 Poids moléculaire (g/mol): 626.32 Numéro MDL: MFCD00016320 Clé InChI: BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis, antimony iii telluride, beads, antimony telluride,, antimony iii telluride, antimon iii tellurid, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimony telluride CID PubChem: 6369653 Nom IUPAC: tellanylidèneantimoine ; tellure SMILES: [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Bromure de tellure(IV), ultra sec, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-27-3 Formule moléculaire: Br4Te Poids moléculaire (g/mol): 447.22 Numéro MDL: MFCD00049575 Clé InChI: PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tellurium iv bromide, ultra dry, acmc-1bozh, tebr4, e4-tellane, tetrabromo-, 7a29efj1af, unii-7a29efj1af, tellurium bromide tebr4 , t-4, tellurium iv bromide, tellurium tetrabromide CID PubChem: 82311 Nom IUPAC: Tétrabromo-λ⁴-tellane SMILES: Br[Te](Br)(Br)Br
Chlorure de tellure(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-07-0 Formule moléculaire: Cl4Te Poids moléculaire (g/mol): 269.4 Numéro MDL: MFCD00011262 Clé InChI: SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tecl4, telluricchloride, tellurium chloride, t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride tecl4 , t-4, tellurium iv chloride, tetrachlorotellurium, tellurium chloride, telluric chloride, tellurium tetrachloride CID PubChem: 61443 SMILES: Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Oxyde de tellure(IV), 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-07-3 Formule moléculaire: O2Te Poids moléculaire (g/mol): 159.60 Numéro MDL: MFCD00011263 Clé InChI: LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: acmc-1bglq, 6-chlorobutyric acid, telluride oxide, oxotellane oxide, unii-397e9rke83, teo2, tellurite teo2, tellurium oxide teo2, tellurium iv oxide CID PubChem: 62638 Nom IUPAC: dioxyde de tellure SMILES: O=[Te]=O
Oxyde de tellure(IV), 99,9995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 7446-07-3 Formule moléculaire: O2Te Poids moléculaire (g/mol): 159.60 Numéro MDL: MFCD00011263 Clé InChI: LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: acmc-1bglq, 6-chlorobutyric acid, telluride oxide, oxotellane oxide, unii-397e9rke83, teo2, tellurite teo2, tellurium oxide teo2, tellurium iv oxide CID PubChem: 62638 SMILES: O=[Te]=O
Poudre de tellure, -200 de maille, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13494-80-9 Formule moléculaire: Te Poids moléculaire (g/mol): 127.60 Numéro MDL: MFCD00134062 Clé InChI: PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: and compounds, unii-nqa0o090zj, tellurium, metallic, metallum problematum, tellur polish, element, aurum paradoxum, tellur, telloy, tellurium, elemental CID PubChem: 6327182 ChEBI: CHEBI:30452 Nom IUPAC: tellure SMILES: [Te]
Bromure de tellure(IV), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-27-3 Formule moléculaire: Br4Te Poids moléculaire (g/mol): 447.22 Numéro MDL: MFCD00049575 Clé InChI: PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tellurium iv bromide, ultra dry, acmc-1bozh, tebr4, e4-tellane, tetrabromo-, 7a29efj1af, unii-7a29efj1af, tellurium bromide tebr4 , t-4, tellurium iv bromide, tellurium tetrabromide CID PubChem: 82311 Nom IUPAC: Tétrabromo-λ⁴-tellane SMILES: Br[Te](Br)(Br)Br
Tellure, 99,8 %, (traces de métaux), poudre, 200 mailles, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13494-80-9 Formule moléculaire: Te Poids moléculaire (g/mol): 127.60 Numéro MDL: MFCD00134062 Clé InChI: PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: and compounds, unii-nqa0o090zj, tellurium, metallic, metallum problematum, tellur polish, element, aurum paradoxum, tellur, telloy, tellurium, elemental CID PubChem: 6327182 ChEBI: CHEBI:30452 Nom IUPAC: tellure SMILES: [Te]
Tellure, 99,9999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13494-80-9 Formule moléculaire: Te Poids moléculaire (g/mol): 127.60 Numéro MDL: MFCD00134062 Clé InChI: PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: and compounds, unii-nqa0o090zj, tellurium, metallic, metallum problematum, tellur polish, element, aurum paradoxum, tellur, telloy, tellurium, elemental CID PubChem: 6327182 ChEBI: CHEBI:30452 Nom IUPAC: tellure SMILES: [Te]
Tellurium, 99,999 %, (base de métaux à l’état de traces), poudre, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13494-80-9 Formule moléculaire: Te Poids moléculaire (g/mol): 127.60 Numéro MDL: MFCD00134062 Clé InChI: PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: and compounds, unii-nqa0o090zj, tellurium, metallic, metallum problematum, tellur polish, element, aurum paradoxum, tellur, telloy, tellurium, elemental CID PubChem: 6327182 ChEBI: CHEBI:30452 Nom IUPAC: tellure SMILES: [Te]
Iodure de tellure(IV), 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-48-9 Formule moléculaire: I4Te Poids moléculaire (g/mol): 635.218 Numéro MDL: MFCD00049578 Clé InChI: XCOKHDCPVWVFKS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tellurium iv iodide-te, tei4, e4-tellane, tetraiodo-, unii-zb48i033v5, tellurium iodide tei4 , t-4, tellurium iv iodide, tellurium tetraiodide CID PubChem: 82255 SMILES: [Te](I)(I)(I)I
Chlorure de tellure(IV), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-07-0 Formule moléculaire: Cl4Te Poids moléculaire (g/mol): 269.4 Numéro MDL: MFCD00011262 Clé InChI: SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tecl4, telluricchloride, tellurium chloride, t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride tecl4 , t-4, tellurium iv chloride, tetrachlorotellurium, tellurium chloride, telluric chloride, tellurium tetrachloride CID PubChem: 61443 SMILES: Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Acide tellurique dihydraté, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13451-14-4 Formule moléculaire: H6O6Te Poids moléculaire (g/mol): 229.64 Numéro MDL: MFCD00150387 Clé InChI: VCYUGZHEVVXOPD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: telluric acid-te, telluricacidwhitepowder, telluric acid dihydrate