Learn More
Tellurure d’antimoine(III), 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôts sous vide. Activateur dans l’industrie du verre. Industries des peintures et des adhésifs. Pigments, baguettes en céramique. En tant que matériau semi-conducteur, il a un grand effet thermoélectrique et est donc utilisé dans les réfrigérateurs à semi-conducteurs.
146.00€ - 628.00€
Identifiants chimiques
CAS 1327-50-0
Formule moléculaire Sb2Te3
Poids moléculaire (g/mol) 626.32
Numéro MDL MFCD00016320
Clé InChI BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
CID PubChem 6369653
Nom IUPAC tellanylidèneantimoine ; tellure
SMILES [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11313358
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036282.09
10 g
146.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11303358
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036282.18
50 g
628.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
For vacuum deposition. Activator in glass industry. Paints and Adhesives industries. Pigments, Ceramic frites. As semiconductor material, it has a large thermoelectric effect and is therefore used in solid state refrigerators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1327-50-0
626.32
BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
6369653
[Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Sb2Te3
MFCD00016320
antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
tellanylidèneantimoine ; tellure
Spécification
Antimony(III) telluride
1327-50-0
Sb2Te3
UN1549
Insoluble in water.
[Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
626.32
626.3
Flacon en plastique
6.5
629°C
Gros morceaux de 3-12 mm
MFCD00016320
antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
tellanylidèneantimoine ; tellure
6369653
99.999%
6.5
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-480-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante