Learn More
Poudre de tellure, -200 de maille, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
82.50€ - 1131.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13494-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Te |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.60 |
Numéro MDL | MFCD00134062 |
Clé InChI | PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds |
CID PubChem | 6327182 |
ChEBI | CHEBI:30452 |
Nom IUPAC | tellure |
SMILES | [Te] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011075.09 |
10 g |
82.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011075.18 |
50 g |
301.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011075.30 |
250 g |
1131.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13494-80-9 | |
127.60 | |
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N | |
6327182 | |
tellure |
Te | |
MFCD00134062 | |
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds | |
CHEBI:30452 | |
[Te] |
Spécification
Tellurium | |
Gris | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00134062 | |
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N | |
tellure | |
6327182 | |
Odorless |
13494-80-9 | |
Poudre | |
Te | |
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds | |
[Te] | |
127.60 | |
CHEBI:30452 | |
Gray powder |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-813-4
missing translation for 'rtecsNumber' : WY2625000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only