Learn More
Oxyde de tellure(IV), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
96.80€ - 320.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-07-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.97 |
Numéro MDL | MFCD00003562 |
Clé InChI | JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 |
CID PubChem | 24007 |
Nom IUPAC | (oxo-λ⁴-tellanylidène)oxidane |
SMILES | O=[Se]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10042910
|
Thermo Scientific Acros
222590500 |
50 g | Flacon en verre |
96.80€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10793411
|
Thermo Scientific Acros
222592500 |
250 g | Flacon en verre |
320.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7446-07-3 | |
110.97 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
24007 | |
O=[Se]=O |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
(oxo-λ⁴-tellanylidène)oxidane |
Spécification
1245°C | |
733°C | |
7446-07-3 | |
Poudre | |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
(oxo-λ⁴-tellanylidène)oxidane | |
24007 | |
≥99% |
Tellurium(IV) oxide | |
99+% | |
Blanc à jaune | |
99+% | |
TeO2 | |
15, 9265 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and alkalies,slightly soluble in diluted acids | |
O=[Se]=O | |
110.97 | |
159.6 | |
5.67g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif par inhalation.
Peut endommager la fertilité ou l’enfant à naître.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-193-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WY2675000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only