Learn More
Oxyde de tellure(IV), 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
83.70€ - 846.00€
Identifiants chimiques
CAS 7446-07-3
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11301868
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011821.09
10 g
83.70€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11311868
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011821.18
50 g
196.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15441007
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011821.30
250 g
846.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Tellurium(IV) oxide is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7446-07-3
Spécification
Tellurium(IV) oxide
7446-07-3
Poudre
O2Te
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
dioxyde de tellure
62638
Odorless
733°C
Blanc à jaune
99.995% metal basis
MFCD00011263
Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
O=[Te]=O
159.60
159.6
5.8
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P271-P272-P280g-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H332-H360
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-193-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WY2675000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante