Organonitrogen compounds
Tris Base (cristaux blancs ou poudre cristalline/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
CAS: 77-86-1 Formule moléculaire: C4H11NO3 Poids moléculaire (g/mol): 121.136 Clé InChI: LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Trometamol, Tris base, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane CID PubChem: 6503 ChEBI: CHEBI:9754 Nom IUPAC: 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol SMILES: C(C(CO)(CO)N)O
Triéthylamine, pour HPLC, Fisher Chemical™
C6H15N, numéro CAS -12144-8, 250 ml, 90°C, CHEBI :35026, incolore, 101,19 g / mol, ZMANZCXSJIPKH-UHFFFAOYSA-N, N,N-diéthylethanamine, -115°C, 9051, 101.193, flacon en verre ambré, 12,4, liquide, 8471, CCN(CC)CC, 3,5, 69 mbar à 20°C, 0,36 mPaS à 20°C
Suspension à opalescence primaire, qualité EP, Reagecon™
Permet d’étalonner, de contrôler, de qualifier et de valider les turbidimètres et les néphélomètres. La suspension à opalescence primaire, qualité EP, Reagecon™ est une suspension de formazine prête à l’emploi avec une valeur d’opalescence de 4 000 NTU. Elle est conçue pour être utilisée comme étalon de turbidité conformément à la pharmacopée européenne Ph. Chapter 2.
Triéthylamine, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 121-44-8 Clé InChI: ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: diethylaminoethane, net3, n,n,n-triethylamine, triethyl amine, trietilamina, triethylamin, triaethylamin, diethylamino ethane, ethanamine, n,n-diethyl, triethylamine CID PubChem: 8471 ChEBI: CHEBI:35026 Nom IUPAC: N,N-diéthylethanamine SMILES: CCN(CC)CC
Chlorhydrate de guanidine (cristaux incolores à blancs), Fisher BioReagents™
Pour isoler l’ARN des extraits cellulaires
4-diméthylaminopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1122-58-3 Numéro MDL: MFCD00006418 Clé InChI: VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N Synonyme: dimethylpyridin-4-ylamine, ccris 6176, pyridine, 4-dimethylamino, p-dimethylaminopyridine, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, 4-dimethylamino pyridine, dmap, 4-dimethylaminopyridine CID PubChem: 14284 Nom IUPAC: N,N-diméthylpyridine-4-amine SMILES: CN(C)C1=CC=NC=C1
Nitrite d’isoamyle, 97 %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-46-3 Formule moléculaire: C5H11NO2 Poids moléculaire (g/mol): 117.15 Numéro MDL: MFCD00002057 Clé InChI: OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: amyl nitrite i, nitrous acid, isopentyl ester, pentanoli nitris, 3-methylbutanol nitrite, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, aspiral, vaporole, amilnitrite, isopentyl nitrite, isoamyl nitrite CID PubChem: 8053 ChEBI: CHEBI:2691 Nom IUPAC: 3-nitrite de méthylbutyle SMILES: CC(C)CCON=O
Tampon TE, solution 1X pH 8,0, EDTA faible, qualité biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1185-53-1 Formule moléculaire: C4H12ClNO3 Poids moléculaire (g/mol): 157.594 Clé InChI: QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 93573 Nom IUPAC: 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate SMILES: C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Sulfate d’hydrogène tétrabutylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 32503-27-8 Formule moléculaire: C16H37NO4S Poids moléculaire (g/mol): 339.54 Numéro MDL: MFCD00011637 Clé InChI: SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M Synonyme: ipc-tba-hs, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium sulfate 1:1, tbahs, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium hydrogen sulfate CID PubChem: 94433 Nom IUPAC: Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane SMILES: OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Sulfate d’hydrogène de tétrabutylammonium, 99 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 32503-27-8 Formule moléculaire: C16H37NO4S Poids moléculaire (g/mol): 339.54 Numéro MDL: MFCD00011637 Clé InChI: SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M Synonyme: ipc-tba-hs, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium sulfate 1:1, tbahs, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium hydrogen sulfate CID PubChem: 94433 Nom IUPAC: Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane SMILES: OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Chlorhydrate de Tris, solution 1 M (pH 7,5/Mol. Biol.), Fisher BioReagents
CAS: 77-86-1 Formule moléculaire: C4H11NO3 Poids moléculaire (g/mol): 121.136 Clé InChI: LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Tris-HCl CID PubChem: 6503 ChEBI: CHEBI:9754 Nom IUPAC: 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol SMILES: C(C(CO)(CO)N)O
Di-n-octylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1120-48-5 Formule moléculaire: C16H35N Poids moléculaire (g/mol): 241.46 Numéro MDL: MFCD00009557 Clé InChI: LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: di-normal-octylamine, n,n-dioctylamine, dioctyl-amine, di n-octyl amine, unii-a7hm3062rm, n-n-octyl-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, di-n-octylamine, dioctylamine CID PubChem: 3094 Nom IUPAC: N-octyloctan-1-amine SMILES: CCCCCCCCNCCCCCCCC
N-éthyldiisopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7087-68-5 Formule moléculaire: C8H19N Poids moléculaire (g/mol): 129.247 Numéro MDL: MFCD00008868 Clé InChI: JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,1'-dimethyltriethylamine, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1’-diméthyltriéthylamine, 2-propanamine, n-éthyl-n-1-méthylethyl, n-éthyl-n-isopropyl-propan-2-amine, base de hunig, diisopropyléthylamine, n-éthyldiisopropylamine, éthyldiisopropylamine, n,n-diisopropyléthylamine CID PubChem: 81531 Nom IUPAC: N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine SMILES: CCN(C(C)C)C(C)C
Chlorhydrate de Tris, solution 1 M (pH 7,0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents
CAS: 77-86-1 Formule moléculaire: C4H11NO3 Poids moléculaire (g/mol): 121.136 Clé InChI: LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Tris-HCl CID PubChem: 6503 ChEBI: CHEBI : 9754 Nom IUPAC: 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol SMILES: C(C(CO)(CO)N)O
Bromure d’hexadécyltriméthylammonium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 57-09-0 Formule moléculaire: C19H42BrN Poids moléculaire (g/mol): 364.46 Numéro MDL: MFCD00011772 Clé InChI: LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M CID PubChem: 5974 ChEBI: CHEBI:3567 SMILES: [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tétraéthylènepentamine, tech., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 112-57-2 Formule moléculaire: C8H23N5 Poids moléculaire (g/mol): 189.31 Numéro MDL: MFCD00008168 Clé InChI: FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: unii-yzd1c9kq28, deh 26, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, tetraethylpentylamine, tetraethylene pentamine, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetren, tetraethylenepentamine CID PubChem: 8197 ChEBI: CHEBI:49798 Nom IUPAC: N’-[2-[2-(2-aminoéthylamino) éthylamino] éthyl]éthane-1,2-diamine SMILES: NCCNCCNCCNCCN
Diéthylamine, 99,5 %, extra pure, redistillée, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-89-7 Formule moléculaire: C4H11N Poids moléculaire (g/mol): 73.14 Numéro MDL: MFCD00009032 Clé InChI: HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: n-ethyl-ethanamine, diethyl amine, diethylamin, dietilamina, dwuetyloamina, diaethylamin, diethamine, ethanamine, n-ethyl, n,n-diethylamine, diethylamine CID PubChem: 8021 ChEBI: CHEBI:85259 Nom IUPAC: N-éthyléthanamine SMILES: CCNCC
Oléylamine, teneur approximative en C18 80 à 90 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 112-90-3 Formule moléculaire: C18H37N Poids moléculaire (g/mol): 267.50 Numéro MDL: MFCD00066507 Clé InChI: QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N Synonyme: 3811-685- acétate non spécifié, 36505-836- hydrofluorure, 9-octadécénylamine 8ci, 9E octadec-9-énylamine, 1-amino-9-octadécène, E-octadec-9-en-1-amine, CIS-9-octadécénylamine, 9-octadécen-1-amine, 9-octadécénylamine CID PubChem: 6258392 SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Huile minérale, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 8042-47-5 Formule moléculaire: C16H10N2Na2O7S2 Poids moléculaire (g/mol): 452.363 Clé InChI: AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L Synonyme: hexacol orange g, dolkwal orange g, colacid orange g, light orange g, c.i. food orange 4, c.i. orange g, c.i. acid orange 10, orange g, wool orange 2g, acid orange 10 CID PubChem: 9566064 Nom IUPAC: Disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate SMILES: C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Diéthylamine, 99 + %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-89-7 Formule moléculaire: C4H11N Poids moléculaire (g/mol): 73.14 Numéro MDL: MFCD00009032 Clé InChI: HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: n-ethyl-ethanamine, diethyl amine, diethylamin, dietilamina, dwuetyloamina, diaethylamin, diethamine, ethanamine, n-ethyl, n,n-diethylamine, diethylamine CID PubChem: 8021 ChEBI: CHEBI:85259 SMILES: CCNCC
Sulfate d’hydrogène de tétrabutylammonium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 32503-27-8 Formule moléculaire: C16H37NO4S Poids moléculaire (g/mol): 339.54 Numéro MDL: MFCD00011637 Clé InChI: SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M Synonyme: ipc-tba-hs, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium sulfate 1:1, tbahs, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium hydrogen sulfate CID PubChem: 94433 Nom IUPAC: Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane SMILES: OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
1-(3-diméthylaminopropyl)-3-chlorhydrate d’éthylcarbodiimide, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25952-53-8 Formule moléculaire: C8H18ClN3 Poids moléculaire (g/mol): 191.70 Numéro MDL: MFCD00012503 Clé InChI: FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: edac hcl, edcl, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edac, hydrochloride, edac hydrochloride, wsc hcl, edc hydrochloride, edci, edc.hcl, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride CID PubChem: 2723939 Nom IUPAC: 3-(éthyliminométhylidèneamino)-N,N-diméthylpropan-1-amine;chlorhydrate SMILES: Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Hydrogensulfate de tétraméthylammonium, 99 + %, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 80526-82-5 Formule moléculaire: C4H13NO4S Poids moléculaire (g/mol): 171.21 Numéro MDL: MFCD00036149 Clé InChI: DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M Synonyme: tetramethylammonium bisulfate solution, ch3 4n hso4 .h2o, acmc-209pjn, hydrogen sulfate; tetramethylammonium, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, sulfate 1:1, hydrogen sulfate; tetramethylazanium, tetramethylammonium hydrogensulfate, tetramethylammonium hydrogen sulphate, tetramethylammonium bisulfate, tetramethylammonium hydrogen sulfate CID PubChem: 157340 Nom IUPAC: sulfate d’hydrogène ; tétraméthylazanium SMILES: C[N+](C)(C)C.OS(=O)(=O)[O-]
Pyrrolidine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-75-1 Formule moléculaire: C4H10ClN Poids moléculaire (g/mol): 107.58 Numéro MDL: MFCD00005249 Clé InChI: FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tetramethyleneimine, 1-azacyclopentane, prolamine, perhydropyrrole, butylenimine, tetramethylenimine, azolidine, azacyclopentane, tetrahydro pyrrole, tetrahydropyrrole CID PubChem: 31268 ChEBI: CHEBI:33135 SMILES: [H+].[Cl-].C1CCNC1
Aliquat 336, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 63393-96-4 Formule moléculaire: C25H54ClN Numéro MDL: MFCD00011862 Clé InChI: XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M Synonyme: trioctyl methyl ammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, methyltricaprylylammonium chloride, capriquat, tricaprylmethylammonium chloride, tomac, methyl trioctyl ammonium chloride, trioctylmethylammonium chloride, aliquat 336, methyltrioctylammonium chloride CID PubChem: 21218 ChEBI: CHEBI:75286 Nom IUPAC: methyltrioctylazanium chloride
Liquide de paraffine, pur, blanc d’eau, d=0,83-0,86, Fisher Chemical
CAS: 8042-47-5 Formule moléculaire: C16H10N2Na2O7S2 Poids moléculaire (g/mol): 452.363 Numéro MDL: 131611 Clé InChI: AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L Synonyme: hexacol orange g, dolkwal orange g, colacid orange g, light orange g, c.i. food orange 4, c.i. orange g, c.i. acid orange 10, orange g, wool orange 2g, acid orange 10 CID PubChem: 9566064 Nom IUPAC: disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate SMILES: C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]